Ammonium hydrogénocarbonate 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium bicarbonate
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 28.4 EUR InStock
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Ammonium hydrogénocarbonate 98%, pur
Ammonium hydrogen carbonate
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Point de fusion: 105 °C (dec.)
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité