Ammonium hydrogénocarbonate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18566.0E A18566.36
A18566.0EEA 67 EUR InStock
A18566.0E A18566.36
Ammonium hydrogénocarbonate ≥98%
Ammonium hydrogen carbonate
Purity: 98% CAS No.: 1066-33-7 Molecular Formula: (NH4)HCO3 Formula Weight: 79.06 Odour: Like ammonia Melting Point: ca 60° dec. Beilstein Reference: 4329606 Merck Reference: 14,497 MDL No.: MFCD00012138
Formule: NH₄HCO₃
Point de fusion: ∼ 60 °C (dec.)
Densité: 1.586
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 14,497
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité