Ammonium hydrogénocarbonate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium bicarbonate
21218.298EA 69.7 EUR InStock
21218.298
Ammonium hydrogénocarbonate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammonium hydrogénocarbonate
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité