Ammonium hydrogénocarbonate ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium bicarbonate
21219.292EA 90.2 EUR InStock
21219.292
Ammonium hydrogénocarbonate ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium hydrogénocarbonate
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité