Ammonium hydrogénocarbonate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
7094.1 7094.5
ROTH7094.1EA 37.5 EUR InStock
ROTH7094.1 ROTH7094.5
Ammonium hydrogénocarbonate
Ammonium hydrogen carbonate
Formule: NH₄HCO₃
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité