Ammonium fluorure 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 31.1 EUR InStock
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Ammonium fluorure 98+%, très pur
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité