Ammonium fluorure 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluoroammonium
423290050 423295000 423290025
ACRO423290050EA 22.8 EUR InStock
ACRO423290050 ACRO423295000 ACRO423290025
Ammonium fluorure 98+% ACS
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité