Ammonium fluorure ≥98.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluoroammonium
11568.14 11568.30 11568.A1 11568.D9
11568.14EA 24.2 EUR InStock
11568.14 11568.30 11568.A1 11568.D9
Ammonium fluorure ≥98.0% ACS
Ammonium fluorure
Purity: 98.0% min CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: NH4F Formula Weight: 37.04 Physical Form: Crystalline Density: 1.01 Solubility: Soluble in cold water (0°C). Decomposes in hot water to NH3 and ammonium bifluoride. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,522 UN No.: 2505 MDL No.: MFCD00011423
For etching glass, in printing textile, for preservation of wood
Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,522
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité