Ammonium fluorure, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Fluoroammonium
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01164.0250 1.01164.1000 1.01164.9025
1.01164.0250EA 84.8 EUR InStock
1.01164.0250 1.01164.1000 1.01164.9025
Ammonium fluorure, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 37.04 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité