Ammonium iodure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12498.0E A12498.22 A12498.36
A12498.0EEA 1110 EUR InStock
A12498.0E A12498.22 A12498.36
Ammonium iodure ≥98%
Ammonium iodure
Purity: 98+% CAS No.: 12027-06-4 Molecular Formula: NH4I Formula Weight: 144.94 Refractive Index: 1.7031 Odour: Odourless Merck Reference: 14,529 MDL No.: MFCD00011424
Formule: NH₄I
MW: 144,94 g/mol
Point de fusion: 551 °C (subl.)
Densité: 2.514
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 14,529
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité