Ammonium iodure ≥99.0% (par titration argentométrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
09874-100G 09874-500G
09874-100GEA 256 EUR InStock
09874-100G 09874-500G
Ammonium iodure ≥99.0% (par titration argentométrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Ammonium iodure
Formule: NH₄I
Point de fusion: 551 °C
Densité: 2.510 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.0 %
pH (5 %, 20°C) 4.5 - 6.5
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.02 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 20 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride and bromide (as Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 20 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité