Ammonium nitrate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Nitrate d'ammonium
ROTHX988.3EA 125 EUR InStock
ROTHX988.3 ROTHX988.2 ROTHX988.1
Ammonium nitrate
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
ONU: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité