di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
201825000 201822500 201820025
ACRO201825000EA 65.2 EUR InStock
ACRO201825000 ACRO201822500 ACRO201820025
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99+% pour analyses
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ATTEINDRE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
pH 7.9 to 8.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité