di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥97.5%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate dibasiqueAmmonium phosphate diammonium
21306.362EA 243 EUR InStock
21306.362
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥97.5%, TECHNICAL
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
Merck Index: 13,00546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité