di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Fournisseur: Roth Carl
P727.1 P727.2
ROTHP727.1EA 59.9 EUR InStock
ROTHP727.1 ROTHP727.2
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ATTEINDRE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité