di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
09840-1KG 09840-250G
09840-1KGEA 127 EUR InStock
09840-1KG 09840-250G
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ATTEINDRE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.8 - 8.5
Colour of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfur (S) Max. 7 ppm
Total S (as SO₄) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité