Ammonium dihydrogénophosphate ≥98.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium phosphate monobasiqueAmmonium phosphate monopotassique
11598.36EA 58.4 EUR InStock
11598.36 11598.A3
Ammonium dihydrogénophosphate ≥98.0% ACS
Ammonium dihydrogénophosphate
Preparation of baking powder with sodium bicarbonate, in fermentation
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,803
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité