Ammonium dihydrogénophosphate ≥98% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0897-1KGEA 195 EUR InStock
0897-1KG 0897-500G
Ammonium dihydrogénophosphate ≥98% ACS
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 3.8 - 4.4
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité