Ammonium dihydrogénophosphate, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01124.1000 1.01124.9029
1.01124.1000EA 363 EUR InStock
1.01124.1000 1.01124.9029
Ammonium dihydrogénophosphate, SAFC®
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité