Ammonium dihydrogénophosphate ≥97.5%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate monobasiqueAmmonium phosphate monopotassique
21303.293EA 75.6 EUR InStock
21303.293
Ammonium dihydrogénophosphate ≥97.5%, purifié
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
ATTEINDRE: 01-2119488166-29
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité