Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate monobasiqueAmmonium phosphate monopotassique
21305.260EA 31.1 EUR InStock
21305.260 21305.290
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
ATTEINDRE: 01-2119488166-29
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (2,3 %) About 4.2
pH (25°C; 5 %) 3.8 - 4.4
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité