Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate monobasiqueAmmonium phosphate monopotassique
09717-250GEA 29.7 EUR InStock
09717-250G
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (Decomposition)
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,803 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 3.8 - 4.4
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité