Thiosulfate d'ammonium 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10190.0E A10190.22 A10190.36
A10190.0EEA 117 EUR InStock
A10190.0E A10190.22 A10190.36
Thiosulfate d'ammonium 96%
di-Ammonium thiosulphate
Purity: 98+% CAS No.: 7783-18-8 Molecular Formula: (NH4)2S2O3 Formula Weight: 148.20 pH: 6.0-6.5 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00015965
Formule: H₈N₂O₃S₂
Point de fusion: ∼ 180 °C (dec.)
Densité: 1.64
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015965
Numéro CAS: 7783-18-8
EINECS: 231-982-0
Merck Index: 14,562
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité