Ammonium persulfate (APS) 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
201530010 201530050 201531000
ACRO201530010EA 70.5 EUR InStock
ACRO201530010 ACRO201530050 ACRO201531000
Ammonium persulfate (APS) 98%, très pur
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1.98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité