Ammonium persulfate (APS) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
A10533.0B A10533.0I A10533.36
A10533.0BEA 34.6 EUR InStock
A10533.0B A10533.0I A10533.36
Ammonium persulfate (APS) ≥98%
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Purity: 98% CAS No.: 7727-54-0 Molecular Formula: H8N2O8S2 Formula Weight: 228.19 Flash Point: None Refractive Index: 1.50 Odour: Odourless Melting Point: 120° dec. Merck Reference: 14,541 UN No.: 1444 MDL No.: MFCD00003390
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Densité: 1.982
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité