Ammonium persulfate (APS) ≥98%, Pro-Pure, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
M133-100GEA 109 EUR InStock
M133-100G M133-25G
Ammonium persulfate (APS) ≥98%, Pro-Pure, grade dédié à la protéomique
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Tested to be nuclease-, DNase- and/or protease-free where applicable. Appropriate for use in proteomic research applications.
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride & Chlorate ≤0.001%
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Protease none detected
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
RNase none detected
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité