L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammonium persulfate (APS) 98, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
31117-1KG 31117-50KG 31117-5KG
31117-1KGEA 69.8 EUR InStock
31117-1KG HONC31117-50KG 31117-5KG
Ammonium persulfate (APS) 98, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Ammonium persulfate (APS)
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Point de fusion: 120
Densité: 1.98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.04 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité