Ammonium thiocyanate 98% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423410030 423415000
ACRO423410030EA 220 EUR InStock
ACRO423410030 ACRO423415000
Ammonium thiocyanate 98% ACS
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Point de fusion: 149 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.025 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité