Ammonium thiocyanate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 149 EUR InStock
1.01213.0500 1.01213.9025
Ammonium thiocyanate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité