Ammonium thiocyanate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ammonium sulfocyanure
MOLE18466896-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE18466896-1KG
Ammonium thiocyanate
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
Merck Index: 13,00564
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité