Ammonium thiocyanate ≥98%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium sulfocyanure
21342.297EA 76.8 EUR InStock
21342.297
Ammonium thiocyanate ≥98%, purifié
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
Merck Index: 13,00564
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité