Ammonium sulfate 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
205870010 205870050 205870250 205872500
ACRO205870010EA 48.8 EUR InStock
ACRO205870010 ACRO205870050 ACRO205870250 ACRO205872500
Ammonium sulfate 99.5% pour analyses
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 280 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité