Ammonium sulfate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10639.09EA 31.7 EUR InStock
10639.09 10639.18 10639.30
Ammonium sulfate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Densité: 1,769
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Merck Index: 14,555
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité