Ammonium sulfate ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
M105-5KGEA 142 EUR InStock
M105-5KG M105-1KG
Ammonium sulfate ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0,0001%
Chlorure <0,0005%
DNase non détecté
Métaux lourds (en Pb) <0,0002%
Insolubles <0,005%
Fer <0,0005%
Magnesium Test Passe
pH (5%, Water) @25 °C 5,0 - 6,0
Phosphate <0,0002%
Protéases non détecté
Pureté (base sèche) >99,5%
Residus aprés combustion <0,005%
RNase non détecté
Selenium ≤0,0005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité