Ammonium sulfate, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01216.5000 1.01216.9029 1.01216.9027
1.01216.5000EA 188 EUR InStock
1.01216.5000 1.01216.9029 1.01216.9027
Ammonium sulfate, SAFC®
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité