Ammonium sulfate
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9218.2EA 105 EUR InStock
ROTH9218.2 ROTH9218.1 ROTH9218.5
Ammonium sulfate
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité