Dibromure de thionyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Thionyl dibromide
L15648.14 L15648.22
L15648.14EA 49.8 EUR InStock
L15648.14 L15648.22
Dibromure de thionyle ≥97%
Dibromure de thionyle
Purity: 97% CAS No.: 507-16-4 Molecular Formula: Br2OS Formula Weight: 207.88 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6750 Odour: Acrid Melting Point: -52° Boiling Point: 47-49°/20mm Merck Reference: 14,9347 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011448
Formule: Br₂OS
MW: 207,87 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C (20 mmHg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 2.683
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011448
Numéro CAS: 507-16-4
EINECS: 208-064-3
ONU: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9347
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité