Thionyle chlorure 99.7%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 42.4 EUR InStock
382662500. 382660010. 382660025.
Thionyle chlorure 99.7%
Thionyle chlorure
Formule: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –105 °C
Densité: 1.64 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
ONU: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité