Thionyle chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Dichlorure de thionyle
ROTH4024.1EA 102.5 EUR InStock
ROTH4024.1
Thionyle chlorure
Thionyle chlorure
Formule: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –104,5 °C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
ONU: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité