Trifluorure de (diéthylamino)soufre 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DAST
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 102 EUR InStock
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
Trifluorure de (diéthylamino)soufre 95%
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Formule: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161,19 g/mol
Point d'ébullition: 30…32 °C (3 mmHg)
Densité: 1.316 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000363
Numéro CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité