Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Synonyms: DAST
002323-25G 002323-100G
FLUO002323-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002323-25G FLUO002323-100G
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Formule: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161,19 g/mol
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000363
Numéro CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité