Acide amidosulfonique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
1828.0250EA 114.58 EUR InStock
1828.0250 1828.1000
Acide amidosulfonique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
ONU: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité