Acide amidosulfonique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide amidosulfoniqueAcide amidosulfurique
ROTH4714.2EA 132.5 EUR InStock
ROTH4714.2 ROTH4714.1
Acide amidosulfonique
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
ONU: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité