Ammonium amidosulfonate ≥98% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfamate d'ammoniumSulfamidate d'ammonium
14534.A3EA 299 EUR InStock
14534.A3 14534.36
Ammonium amidosulfonate ≥98% ACS
Ammonium amidosulfonate
In electroplating solutions, making nitrous oxide gas, for manufacture of flameproofing textiles and paper products
Formule: H₆N₂O₃S
MW: 114,13 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (déc.)
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
Merck Index: 12,00589
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité