Ammonium amidosulfonate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfamate d'ammoniumSulfamidate d'ammonium
A17696.30EA 33.5 EUR InStock
A17696.30
Ammonium amidosulfonate ≥98%
Ammonium amidosulfonate
Formule: H₆N₂O₃S
MW: 114,13 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (déc.)
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
Merck Index: 12,00589
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité