Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfirame

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Disulfure de tétraéthylthiurameDisulfure de bis (N,N-diéthylthiocarbamyle)

PROOBP132EA 449 EUR InStock
PROOBP132
Disulfirame
Disulfirame


Formule: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296,55 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009048
Numéro CAS: 97-77-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité