Sulfirame
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Sulfure de bis (N,N-diéthylthiocarbamyle)Sulfure de tétraéthylthiurame
PROOBP254EA 385 EUR InStock
PROOBP254
Sulfirame
Sulfirame
Formule: C₁₀H₂₀N₂S₃
MW: 264,48 g/mol
Numéro CAS: 95-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité