Thirame
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Disulfure de bis (N,N-diméthylthiocarbamyle)
EHERC17570000EA 108 EUR InStock
EHERC17570000
Thirame
Thirame
Formule: C₆H₁₂N₂S₄
MW: 240,44 g/mol
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…152 °C
Densité: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008325
Numéro CAS: 137-26-8
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité