Monosulfure de tétraméthylthiurame ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(dimethylthiocarbamyl) sulphide
A17259.14 A17259.22
A17259.14EA 26 EUR InStock
A17259.14 A17259.22
Monosulfure de tétraméthylthiurame ≥97%
Monosulfure de tétraméthylthiurame
Purity: 97% CAS No.: 97-74-5 Molecular Formula: C6H12N2S3 Formula Weight: 208.37 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1775650
Formule: C₆H₁₂N₂S₃
MW: 208,37 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Densité: 1.37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014870
Numéro CAS: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité