Diméthylsulfoxyde 99.8+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
295520010 295522500 295520025 295520250
ACRO295520010EA 80.9 EUR InStock
ACRO295520010 ACRO295522500 ACRO295520025 ACRO295520250
Diméthylsulfoxyde 99.8+%, très pur
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18.4 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity ≤0.04 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité